Learn More
2-(Ciclopropilmetoxi)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
143.00€ - 635.00€
CAS 902835-88-5
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD07781136
Clave InChI AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553129
Nombre IUPAC 2-(ciclopropilmetoxi)piridina-3-carbaldehído
SMILES C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11414520
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50091.03
1 g
143.00€
1 g
11424520
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50091.06
5 g
635.00€
5 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
902835-88-5
177.203
AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
42553129
C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
C10H11NO2
MFCD07781136
2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
2-(ciclopropilmetoxi)piridina-3-carbaldehído
Especificaciones
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
C10H11NO2
2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
177.203
177.2
902835-88-5
MFCD07781136
AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
2-(ciclopropilmetoxi)piridina-3-carbaldehído
42553129
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes