Learn More
2-Etilhaxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10195110
2-Etilhaxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195110
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10195110
Marca: Thermo Scientific Acros 271660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-75-6
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.25
Número MDL MFCD00008148
Clave InChI LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylameMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7719
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-amina
SMILES CCCCC(CC)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 169.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Índice de refracción 1.4295 to 1.4315
Cantidad 1 L
Beilstein 04,388
Gravedad específica 0.78
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (20 c).
Viscosidad 1.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0456118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number271662500,271660025,271661000,271660010
Número de loteA0443694 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number271662500,271660025,271661000,271660010
Número de loteA0426716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number271660025,271661000,271660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Etilhaxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >