Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-Fluoro-U TheraPure™, frasco de acabado 20-400
2'-Fluoro-U CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marca: Thermo Scientific™ 27-1602-09
Descripción
2'-Fluoro-U CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido uridina (U) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicada en la posición oligo ideal, la modificación de flúor altamente electronegativa (2'-Fluoro) adopta una hélice en forma de A termodinámicamente más estable en la hibridación con su objetivo. Al mostrar una afinidad mejorada y cierta resistencia a la nucleasa (en comparación con 2'-OH), la modificación 2'-F ha demostrado ser útil en aplicaciones antisentido, siRNA y aptámero. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Expedite.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-fluorouridina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Mfórmula molecular: C39H46FN4O8P
• Base: A
• Peso de la fórmula: 748.8 g/mol
• Número CAS: 146954-75-8
• Pureza (HPLC): >98%
• Pureza (31P RMN): ≥98%
Especificaciones
Sintetizadores Expedite | |
Store in freezer (at or below -20°C). | |
2in-Fluoro modified | |
98% | |
Fosforamidita | |
ARN | |
Polvo |
2in-Fluoro-U CEP | |
Uridina (U) | |
Temperatura ambiente | |
0.25 g | |
TheraPure™ | |
TheraPure™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
YE1442 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1602-09 |
ZA3702 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 27-1602-09 |
ZD1462 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 27-1602-09 |
ZE2032 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 27-1602-09 |
ZL2162 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 27-1602-09 |