Learn More
2-Metoxifenol, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-metoxifenol, >-98 %, C7H8O2, número CAS-90-05-1, metilcatecol, guaiastil, 2-hidroxianisol, 1-hidroxi-2-metoxibenceno, ácido pirguaiaco, o-metoxifenol, éter pirocatecol monometilo, fenol, 2-metoxi, guaicol, guaicol, 1000 g, >98 %, 508112, de 204 °C a 206 °C, CHEBI:28591, 1,129
42.70€ - 423.00€
CAS | 90-05-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.139 |
Número MDL | MFCD00002185 |
Clave InChI | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid |
PubChem CID | 460 |
ChEBI | CHEBI:28591 |
Nombre IUPAC | 2-Metoxifenol |
SMILES | COC1=CC=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11497787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16319.30 |
250 g |
42.70€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11487787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16319.0B |
1000 g |
100.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11407797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16319.0I |
5000 g |
423.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-metoxifenol actúa como expectorante. Se utiliza como antioxidante y como agente para evitar el despellejamiento de pinturas. Sirve como precursor de aromas como el eugenol y la vainillina. Además, se utiliza como intermediario en la síntesis química de productos farmacéuticos activos, aromatizantes y productos de perfumería. Además de esto, también se utiliza como indicador en reacciones químicas que producen oxígeno.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, alcohol, cloroformo, éter, aceites, ácido acético glacial y solución de hidróxido sódico. Ligeramente miscible con agua y éter de petróleo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
90-05-1 | |
124.139 | |
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | |
460 | |
2-Metoxifenol |
C7H8O2 | |
MFCD00002185 | |
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid | |
CHEBI:28591 | |
COC1=CC=CC=C1O |
Especificaciones
2-Methoxyphenol | |
28°C to 31°C | |
204°C to 206°C | |
>98% | |
1.543 | |
508112 | |
14,4553 | |
Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether. | |
COC1=CC=CC=C1O | |
124.139 | |
CHEBI:28591 | |
≥98% |
90-05-1 | |
1.129 g/mL | |
82°C (179°F) | |
C7H8O2 | |
MFCD00002185 | |
Air and light sensitive | |
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid | |
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-Metoxifenol | |
460 | |
124.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-964-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SL7525000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only