Learn More
2-Metil-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 133.67€
CAS 115-19-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00004467
Clave InChI CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
Nombre IUPAC 2-metilbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11351967
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07593.AE
100 mL
25.53€
100 ml
11361967
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07593.AP
500 mL
41.21€
500 ml
11371967
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07593.0F
2500 mL
133.67€
2.50 litro
Descripción
Descripción
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2-metil-3-butin-2-ol se utiliza como intermedio en la fabricación de productos para la industria agroquímica y la química especializada.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
115-19-5
84.118
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
8258
CC(C)(C#C)O
C5H8O
MFCD00004467
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
2-metilbut-3-in-2-ol
Especificaciones
2-Methyl-3-butyn-2-ol
2°C to 3°C
103°C to 104°C
C5H8O
MFCD00004467
635746
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
2-metilbut-3-in-2-ol
8258
98%
115-19-5
0.863
22°C (72°F)
1.421
UN1987
14,6034
Fully miscible.
CC(C)(C#C)O
84.118
84.12
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H318-H302
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H318-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ALCOHOLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 204-070-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ES0810000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.