Learn More
2-metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.35€ - 282.41€
CAS | 693-98-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6N2 |
Peso molecular (g/mol) | 82.11 |
Número MDL | MFCD00005190 |
Clave InChI | LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107 |
PubChem CID | 12749 |
Nombre IUPAC | 2-metil-1H-imidazol |
SMILES | CC1=NC=CN1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Quantity & Availability | ||||
10336530
|
Thermo Scientific Acros
127001000 |
100 g | Frasco de plástico |
50.35€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10346530
|
Thermo Scientific Acros
127005000 |
500 g | Frasco de plástico |
140.70€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10061190
|
Thermo Scientific Acros
127000010 |
1 kg | Frasco de plástico |
282.41€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
693-98-1 | |
82.11 | |
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N | |
12749 | |
CC1=NC=CN1 |
C4H6N2 | |
MFCD00005190 | |
2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107 | |
2-metil-1H-imidazol |
Specifications
2-Methylimidazole | |
693-98-1 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
155°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00005190 | |
2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107 | |
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N | |
2-metil-1H-imidazol | |
12749 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
142.0°C to 145.0°C | |
270.0°C | |
Auténtico | |
C4H6N2 | |
23, 65 | |
Solubility in water: 267g/L (20°C) | |
CC1=NC=CN1 | |
82.11 | |
82.1 | |
Polvo cristalino |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN: EN CASO DE INGESTIÓN.
NO inducir el vómito
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-765-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NI7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Methylimidazole
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.