Learn More
2-Nitrobenzaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
51.96€ - 577.88€
CAS 552-89-6
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.12
Clave InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nombre IUPAC 2-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10645562
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
128400250
25 g Frasco de plástico
51.96€
25 g
10544061
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
128401000
100 g Frasco de plástico
139.70€
100 g
11934801
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
128405000
500 g Frasco de plástico
577.88€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Nitrobenzaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals