missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Octino, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific™

25.93€ - 213.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 2809-67-8
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00027302
Clave InChI QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
PubChem CID 17769
Nombre IUPAC oct-2-ino
SMILES CCCCCC#CC
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15395018
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
455570050
5 g
25.93€
5 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15305028
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
455570250
25 g
73.47€
25 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15315028
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
455571000
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

2809-67-8
110.20
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
17769
CCCCCC#CC
C8H14
MFCD00027302
2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
oct-2-ino

Especificaciones

2-Octyne
0.7590g/mL
18°C
96% min. (GC)
MFCD00027302
2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
CCCCCC#CC
Approx. 200ppm
17769
97%
2809-67-8
137.0°C
Auténtico
C8H14
0.759
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
oct-2-ino
110.20
110.2
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
Líquido y vapores muy inflamables.
Provoca irritación cutánea
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.

Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuague con precaución con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil

Palabra de aviso de GHS:Peligro

missing translation for 'einecsNumber' : 220-553-3

Nombre del producto
  • 2-Octyne

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only