Learn More
2-Fenilindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11400088
2-Fenilindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400088
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11400088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23674.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-65-2
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00005608
Clave InChI KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 13698
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylindole
Punto de fusión 189°C to 190°C
Punto de ebullición 250°C (10 mmHg)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10223606 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Número de lote10195295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Número de lote10202743 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Número de lote10194093 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Número de loteB20Y016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Fenilindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >