Learn More
Clorhidrato de 2-fenilpropilamina, ≥ 98 %
36.97€ - 337.00€
CAS | 20388-87-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H14ClN |
Peso molecular (g/mol) | 171.668 |
Número MDL | MFCD01708026 |
Clave InChI | HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1 |
PubChem CID | 89332 |
Nombre IUPAC | 2-fenilpropan-1-amina; clorhidrato |
SMILES | CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15477647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36338.06 |
5 g | N/A | ||||||
15487647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36338.14 |
25 g | N/A | ||||||
15497647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36338.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
20388-87-8 | |
171.668 | |
HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N | |
89332 | |
CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl |
C9H14ClN | |
MFCD01708026 | |
2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1 | |
2-fenilpropan-1-amina; clorhidrato |
Especificaciones
2-Phenylpropylamine hydrochloride | |
143°C to 145°C | |
C9H14ClN | |
Hygroscopic | |
HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N | |
2-fenilpropan-1-amina; clorhidrato | |
89332 | |
≥98% |
20388-87-8 | |
Crema a amarillo | |
MFCD01708026 | |
2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1 | |
CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl | |
171.668 | |
171.67 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno