Learn More
2-Valerilfurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.70€ - 180.00€
CAS | 3194-17-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
Número MDL | MFCD00053147 |
Clave InChI | HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran |
PubChem CID | 231325 |
Nombre IUPAC | 1-(furan-2-il)pentan-1-ona |
SMILES | CCCCC(=O)C1=CC=CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11465860
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26491.09 |
10 g |
56.70€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475860
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26491.18 |
50 g |
180.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3194-17-0 | |
152.19 | |
HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N | |
231325 | |
CCCCC(=O)C1=CC=CO1 |
C9H12O2 | |
MFCD00053147 | |
2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran | |
1-(furan-2-il)pentan-1-ona |
Especificaciones
2-Valerylfuran | |
C9H12O2 | |
MFCD00053147 | |
HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(furan-2-il)pentan-1-ona | |
231325 | |
97% |
3194-17-0 | |
1.492 | |
2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran | |
CCCCC(=O)C1=CC=CO1 | |
152.19 | |
152.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2-Valerylfuran
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Valerylfuran
RUO – Research Use Only