Learn More
Fisherbrand™ 200 espátulas para laboratorio Chattaway de níquel tamaño medio
Acabado brillante, hoja plana en un extremo y un ángulo de 45 grados en el otro; estas espátulas son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos en la mayoría de entornos de laboratorio.
48.25€ - 66.20€
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Tipo de producto Espátula
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11814593
Ver documentos
Fisherbrand™
2212
150 mm N/A N/A N/A
11824593
Ver documentos
Fisherbrand™
2213
180 mm
54.60€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11834593
Ver documentos
Fisherbrand™
2215
230 mm
61.20€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11716607
Ver documentos
Fisherbrand™
2216
270 mm N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Ideal para su uso con una amplia gama de compuestos. Acabado brillante
  • Un extremo plano y un extremo en un ángulo de 45°
  • Diámetro del cuerpo central: 1,60 mm (peso ligero)
  • Diámetro del cuerpo central: 3,65 mm (peso medio)
  • Longitud suficiente como para proteger las manos del usuario de las superficies calientes
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Brillo
10 mm
Níquel
Espátula
Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave
315 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ 200 espátulas para laboratorio Chattaway de níquel tamaño medio