Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
Marca:  Fisherbrand™ 20 01 0094
90.54 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11895010
  • 102.08€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 20mm
  • Tapón de aluminio
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rasgable completo
20 mm
100
ND20
Barnizado transparente
Aluminio
Tapón para encapsular rasgable completo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm > rasgable completo, lacado transparente