Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
Marca: Fisherbrand™ 20 01 0117
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Lacado verde | |
Aluminio | |
Tapón para encapsular |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm > orificio central, lacado verde
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido