Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 20 03 0061
479.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11737617
  • 508.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 20mm
  • Tapón de aluminio
  • Sellado combinado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/butilo
20 mm
Pharma-Fix-Septa
100
Tapón para encapsular
Azul, Gris
Aluminio
Headspace
3 mm