Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
241.00€ - 905.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
---|---|
Material | Aluminio |
Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
Cantidad | 100 |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11737617
|
Fisherbrand™
20 03 0061 |
PTFE/butilo | Azul, Gris | 3 mm |
508.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12370180
|
Fisherbrand™
20 03 0227 |
Silicona/PTFE | Transparente azul, Blanco | 3 mm |
714.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11835050
|
Fisherbrand™
20 03 1569 |
Silicona, aluminio | Plata, Blanco | 3 mm | N/A | ||||
11875030
|
Fisherbrand™
20 03 0212 |
Butilo | Gris oscuro | 3 mm |
241.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11893781
|
Fisherbrand™
20 03 0186 |
PTFE/butilo | Gris | 3 mm |
353.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Especificaciones
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |