Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 20 03 1569
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Sellado combinado
Especificaciones
Silicona, aluminio | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Plata, Blanco | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |