Learn More
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper Detec 2111
La superficie lisa que repele la suciedad de los tapones Whisper puede limpiarse fácilmente con agua y jabón para evitar posibles lesiones en los oídos causadas por partículas de suciedad. Fácilmente detectables, tanto visualmente como por máquinas, gracias a su sorprendente color azul y a la bola metálica integrada.
114.00€ - 122.00€
Especificaciones
Incluye | Caja de tamaño bolsillo |
---|---|
Color | Azul |
ANSI S3.1974 | No |
Color del cable | Azul |
Tamaño | Pequeño |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17240332
|
uvex
2111261 |
Minicaja |
114.00€
50 pares |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17250332
|
uvex
2111262 |
Caja para tapones |
122.00€
50 pares |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
- Las piezas metálicas integradas y el color azul brillante se utilizan para la identificación durante la producción
- Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
Especificaciones
Caja de tamaño bolsillo | |
No | |
Pequeño | |
50 | |
Con cable | |
Ear Plugs | |
Sí | |
EN 352-2 |
Azul | |
Azul | |
Whisper Detec | |
23 dB | |
Óvalo | |
Reutilizable | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper Detec 2111