Learn More
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper Detec 2111
La superficie lisa que repele la suciedad de los tapones Whisper puede limpiarse fácilmente con agua y jabón para evitar posibles lesiones en los oídos causadas por partículas de suciedad. Fácilmente detectables, tanto visualmente como por máquinas, gracias a su sorprendente color azul y a la bola metálica integrada.
Marca:  uvex 2111262
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17250332
  • 122.00€ / 50 pares
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
  • Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse fácilmente con agua y jabón
  • Las piezas metálicas integradas y el color azul brillante se utilizan para la identificación durante la producción
  • Se incluye caja transparente para un almacenamiento higiénico cuando no se utilizan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Azul
Caja de tamaño bolsillo
Pequeño
Caja para tapones
23 dB
Óvalo
Reutilizable
No
No
Azul
Whisper Detec
50
Con cable
Ear Plugs
EN 352-2
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
uvex Tapones para los oídos reutilizables Whisper Detec 2111 > Caja para tapones
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato