Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Enhance the performance of your Cole-Parmer™ baths and circulators.
Marca: Cole-Parmer™ 12122-79
Descripción
- Tapas, bandejas, sondas de temperatura y otros accesorios para el baño.
- Con el apoyo de una cadena de bolas y una pinza, las bandejas de acero inoxidable se pueden utilizar para alterar la profundidad del baño.
Especificaciones
Adjustable Bath Tray, for 18 Liter Baths | |
Unheated water bath 16112-01 | |
Acero inoxidable |
18 y 26 l | |
Bandeja ajustable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron