Learn More
uvex Tapones para los oídos desechables One-Fit 2112
Caracterizados por su diseño ergonómico de superficie cerrada, los tapones One-Fit están fabricados con espuma de poliuretano para una comodidad óptima, incluso si se usan durante largos periodos de tiempo.
39.25€ - 42.20€
Especificaciones
Color | Turquesa |
---|---|
ANSI S3.1974 | No |
Tamaño | Estándar |
Modelo | 2112 One-Fit |
Pares por paquete | 200 |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17290332
|
uvex
2112045 |
Bolsa |
42.20€
200 pares |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17200342
|
uvex
2112046 |
Bolsa de recarga |
39.25€
200 pares |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- La espuma de poliuretano es suave y garantiza la comodidad incluso si se usa durante largos periodos de tiempo
- La superficie cerrada evita que entren cuerpos extraños
- Para fuentes de ruido de hasta 110 db(A)
- Diseño ergonómico e inalámbrico
Especificaciones
Turquesa | |
Estándar | |
200 | |
Sin cordón | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |
No | |
2112 One-Fit | |
37 dB | |
Óvalo | |
Desechables | |
No |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
uvex Tapones para los oídos desechables One-Fit 2112