Learn More
uvex Tapones para los oídos desechables One-Fit 2112
Caracterizados por su diseño ergonómico de superficie cerrada, los tapones One-Fit están fabricados con espuma de poliuretano para una comodidad óptima, incluso si se usan durante largos periodos de tiempo.
Marca: uvex 2112046
37.29 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- La espuma de poliuretano es suave y garantiza la comodidad incluso si se usa durante largos periodos de tiempo
- La superficie cerrada evita que entren cuerpos extraños
- Para fuentes de ruido de hasta 110 db(A)
- Diseño ergonómico e inalámbrico
Especificaciones
Turquesa | |
Estándar | |
Bolsa de recarga | |
37 dB | |
Óvalo | |
Desechables | |
No |
No | |
2112 One-Fit | |
200 | |
Sin cordón | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora