Learn More
uvex Tapones para los oídos desechables X-Fit 2112
Tapones para los oídos ergonómicos preformados que se caracterizan por unos valores de aislamiento muy altos, adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos.
12.80€ - 21.10€
Especificaciones
Color | Verde lima |
---|---|
ANSI S3.1974 | No |
Tamaño | Estándar |
Modelo | X-Fit 2112 |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 37 dB |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17280342
|
uvex
2112133 |
Minicaja |
12.80€
15 pares |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17240342
|
uvex
2112094 |
Bolsa de polietileno |
21.10€
100 pares |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tapones para los oídos ergonómicos preformados que se caracterizan por unos valores de aislamiento muy altos
- La espuma suave ofrece un alto nivel de confort, incluso después de largos periodos de uso
- Adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos
- Disponible en una polibolsa higiénica o minicaja de venta al por menor
Especificaciones
Verde lima | |
Estándar | |
37 dB | |
Óvalo | |
Desechables | |
No |
No | |
X-Fit 2112 | |
Sin cordón | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Tapones para los oídos desechables X-Fit 2112