Learn More
uvex Tapones para los oídos multireutilizables Xact-Fit 2124
Los innovadores tapones para los oídos con cable tienen un diseño ovalado único que se ajusta perfectamente a la anatomía del canal auditivo. El pasador angulado reduce significativamente la presión en el oído, mientras que sigue siendo cómodo de llevar durante largos periodos de tiempo.
Marca: uvex 2124020
90.33 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- El exclusivo diseño ovalado se ajusta perfectamente a la anatomía del canal auditivo
- El pasador angulado reduce significativamente la presión en el oído
- Los pasadores preformados facilitan la inserción y extracción de tapones para los oídos
- Hendiduras para el pulgar que permiten una manipulación rápida y sencilla
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse con agua y jabón suave
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
Especificaciones
Transparente, gris | |
Verde lima | |
Entornos variables | |
26 dB | |
Óvalo | |
Reutilizable | |
No |
No | |
Estándar | |
Xact-Fit Multi 2124 | |
Con cable | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora