Learn More
uvex Protector auditivo X-Cap 2125
Tapones ovalados de espuma suave que garantizan un ajuste cómodo y reducen la transmisión de ruidos molestos al evitar que la banda roce con la ropa.
Marca:  uvex 2125361
86.12 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17290301
  • 90.65€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseño innovador que garantiza un ajuste cómodo con tapones para los oídos de espuma suave con forma ovalada
  • Diseño ergonómico para una colocación óptima delante de la barbilla
  • Reduce la transmisión de ruidos que distraen impidiendo que la banda roce con la ropa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
X-Cap 2125, Bajo la barbilla
24 dB
Óvalo
Gris
ABS, Polyurethane
EN 352-2
Estándar
15
No
Ear Band
No
Sí
No
W
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
uvex Protector auditivo X-Cap 2125 > 24 dB