Learn More
Invitrogen™ Glicina UltraPure™
Adecuada para el tamponado en los extremos del rango común de tamponado
Marca: Invitrogen™ 15527013
Descripción
- La glicina ultrapura es un aminoácido, con un pKa1 de 2,3 y un pKa2 de 9,6, utilizado en la preparación de algunos tampones de electroforesis
Gel de electroforesis 1D, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Glicina | |
Ultrapuro™ | |
500 g | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
Almacenar entre 15 °C y 30 °C. | |
Glicina | |
Grado de biología molecular | |
Polvo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
22C0256165 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 15527013 |
22E0656585 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 15527013 |
22G0856956 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 15527013 |
23G2556741 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 15527013 |
23G2556739 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 15527013 |