Learn More
Glicina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents™ Código de producto.: 10061073
Glicina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10061073
1 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Código de producto. 10061073
Marca: Fisher BioReagents BP3811
Solicitar formato a granel o personalizado
Glicina (cristales blancos o polvo cristalino)
La glicina se utiliza en la preparación de tampones de electroforesis de tris–glicilglicina y medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Punto de fusión 182 °C
Absorbancia 0.1 AU max. at 280nm
Amonio 0.02% max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH Desde 5,9 hasta 6,4
Color Blanco
Cloruro 0.003% max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.10% max.
Identificación Pass Test
Hierro (Fe) 7ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.20% max.
Otros aminoácidos Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Índice Merck 15, 4526
Densidad 1.595g/cm³
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Polvo
Título del producto
Glicina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents™ >