Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina,99+ %, para análisis Código de producto.: 10358210
Thermo Scientific Chemicals Glicina,99+ %, para análisis
Código de producto. 10358210
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10358210
Marca: Thermo Scientific Chemicals 220910010
Solicitar formato a granel o personalizado
La glicina, n.º de CAS 56-40-6, es una formulación purificada del aminoácido, glicina, (ácido aminoacético) que se utiliza en la síntesis de varios compuestos, entre ellos la creatinina, las purinas y las porfirinas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 40ppm max.
Sustancia hidrolizable Clear solution
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CO2H
según el método de USP Meets the requirements
Sulfato 50ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.5950g/mL
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Grado Analítica
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0455024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Número de loteA0438267 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Número de loteA0450943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Número de loteA0452440 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Número de loteA0452439 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Glicina,99+ %, para análisis >