Learn More
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio
GREENER_CHOICE
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
Marca:  Gibco™ 14190250
341.95 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12559069
  • 390.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
  • Con: calcio, magnesio, glucosa y piruvato sódico
  • Sin: rojo de fenol
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin piruvato sódico
Transparente
Bottle
Gibco™
10 x 500 mL
Cultivo de células de mamíferos
entre 7,0 y 7,3
Temperatura ambiente
Líquido
Libre de material de origen animal
Condiciones de almacenamiento: De 15 ° a 30 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
1 X
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
270 - 300 mOsm/kg
Sin rojo fenol
Estéril con filtro
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2534474 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190367,14190250
Número de lote2534480 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number14190359,14190144,14190342,14190367,14190250
Número de lote2482073 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number14190359,14190144,14190342,14190367,14190250
Número de lote2530913 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190367,14190250
Número de lote2446697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog Number14190359,14190144,14190342,14190367,14190250
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio > 10 x 500 mL
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.