Learn More
Abnova™ Sonda FISH de translocación DDIT3/FUS SY
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la translocación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FT0018.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Tube | |
1649/2521 | |
100 μl |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
Líquido |
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH de translocación DDIT3/FUS SY > 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido