Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 22 15 1824
774.25 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- 22 mm
- PE
- Tapón
- Sellado combinado
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Transparente azul, Transparente | |
Polietileno | |
100 | |
A presión |