Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 4,3 mm, 22 x 9,1 mm, septo montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
369.00€ - 820.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
Cantidad | 100 |
Grosor (métrico) | 1,3 mm |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11837281
|
Fisherbrand™
22 15 1334 |
Silicona/PTFE | Transparente azul, Transparente | 1,3 mm |
734.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11899420
|
Fisherbrand™
22 15 1646 |
PTFE/butilo | Gris, Rojo, Transparente | 1,3 mm |
405.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11889420
|
Fisherbrand™
22 15 0863 |
Caucho natural/TEF | Rojo-naranja, Transparente | 1,3 mm |
369.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11819430
|
Fisherbrand™
22 15 1824 |
Silicona/PTFE | Transparente azul, Transparente | 1,3 mm |
820.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 22 mm
- PE
- Tapón
- Sellado combinado
Especificaciones
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Polietileno | |
100 | |
A presión |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 4,3 mm, 22 x 9,1 mm, septo montado