Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
348.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
- 22 mm
- PE
- Tapón
- Sellado combinado
Especificaciones
Caucho natural/TEF | |
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Rojo-naranja, Transparente | |
Polietileno | |
100 | |
A presión |