Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 6 mm, 22 x 9,1 mm, septo montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™ 22 15 1869
803.83 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- 22 mm
- PE
- Tapón li >Orificio central de 6 mm
- Sellado combinado
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Transparente azul, Transparente | |
Polietileno | |
100 | |
A presión |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
8Hours
14Minutes
35Seconds
25 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
38Hours
14Minutes
35Seconds
25
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de PE de 22 mm, transparente, orificio central de 6 mm, 22 x 9,1 mm, septo montado > Silicona/PTFE azul transparente/transparente, corte en Y, 1,3 mm de grosor, 45° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido