Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, con septum
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca:  Fisherbrand™ 24 04 0841
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10132322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Sellos combinados listos para su uso
  • No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
  • Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
  • Tapones 24-400 blancos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón cerrado
Beige, Natural, Blanco
Polipropileno
100
Tapón de rosca Ultrabond
Silicona/PTFE
24 mm
Almacenamiento
3,2 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, con septum > Tapón cerrado