Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, con septum
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
57.75€ - 875.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
---|---|
Color | Blanco, Beige, Natural |
Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10729454
|
Fisherbrand™
24 04 0842 |
Orificio central |
108.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10132322
|
Fisherbrand™
24 04 0841 |
Tapón cerrado | N/A | |||||||
11778266
|
Fisherbrand™
24 04 0841 |
Tapón cerrado |
875.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Sellos combinados listos para su uso
- No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
- Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
- Tapones 24-400 blancos
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
24 mm | |
Almacenamiento | |
3,2 mm |
Blanco, Beige, Natural | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, con septum