Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, con septum
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™ 24 04 0842
74.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24362" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sellos combinados listos para su uso
- No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
- Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
- Tapones 24-400 blancos
Especificaciones
Orificio central | |
Blanco, Beige, Natural | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca | |
Viales de rosca 24-400 |
Silicona/PTFE | |
24 mm | |
Almacenamiento | |
3,2 mm | |
24 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, unido, blanco, rosca 24-400, con septum > Orificio central
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido