Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 250 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
Marca: Wheaton™ 360250
71.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Poliestireno | |
250 mL | |
Metal | |
63,4 mm | |
Impreso | |
25/paq. |
Sí | |
Estéril | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Tapón de rosca | |
121,2 mm | |
50/caja |