Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 250 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
75.20€ - 77.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16454979
|
Wheaton™
360251 |
Sin etiqueta |
75.20€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16464979
|
Wheaton™
360252 |
Plano |
77.30€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16444979
|
Wheaton™
360250 |
Impreso |
77.30€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Poliestireno | |
250 mL | |
Metal | |
63,4 mm | |
50/caja |
Sí | |
Estéril | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Tapón de rosca | |
121,2 mm | |
25/paq. |