Learn More
Gibco™ Reactivo de transfección 293fectin™
293fectin™ Transfection Reagent is a proprietary, cationic lipid-based formulation for transfecting DNA into eukaryotic cells.
Marca: Gibco™ 12347500
10336.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El reactivo de transfección 293fectin™ es una formulación exclusiva basada en lípidos catiónicos para la transfección de ADN a células eucariotas. Este reactivo está optimizado para la transfección de células renales embrionarias humanas 293 de suspensión (p. ej., células FreeStyle™ 293-F, n.° de cat. R790-07) en el medio de expresión definido y sin suero FreeStyle™ 293 (n.° de cat. 12338-018) y está pensado para usarse con el sistema de expresión FreeStyle™ 293 (n.° K9000-01). El reactivo de transfección 293fectin™ ofrece las siguientes ventajas:
Especificaciones
Cada unidad contiene un vial de reactivo. Almacenar a +4 °C. Se garantiza que 293fectin™ permanece estable durante 6 meses cuando se almacena correctamente. | |
Tubo | |
Transfección basada en lípidos | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Reactivos para transfección | |
Sí |
Líneas de células establecidas | |
ADN plasmídico | |
Transfección | |
293fectin™ | |
15 mL |
Título del producto
Gibco™ Reactivo de transfección 293fectin™ > 15ml