Learn More
Gibco™ Reactivo de transfección 293fectin™
293fectin™ Transfection Reagent is a proprietary, cationic lipid-based formulation for transfecting DNA into eukaryotic cells.
970.00€ - 104600.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Líneas de células establecidas |
---|---|
Tipo de muestra | ADN plasmídico |
Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
Línea de productos | 293fectin™ |
Tipo de producto | Reactivos para transfección |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10553283
|
Gibco™
12347019 |
1 ml |
970.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10535675
|
Gibco™
12347500 |
15 mL |
12360.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10093574
|
Gibco™
12347750 |
10 x 15 ml |
104600.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El reactivo de transfección 293fectin™ es una formulación exclusiva basada en lípidos catiónicos para la transfección de ADN a células eucariotas. Este reactivo está optimizado para la transfección de células renales embrionarias humanas 293 de suspensión (p. ej., células FreeStyle™ 293-F, n.° de cat. R790-07) en el medio de expresión definido y sin suero FreeStyle™ 293 (n.° de cat. 12338-018) y está pensado para usarse con el sistema de expresión FreeStyle™ 293 (n.° K9000-01). El reactivo de transfección 293fectin™ ofrece las siguientes ventajas:Especificaciones
Líneas de células establecidas | |
Transfección basada en lípidos | |
Reactivos para transfección |
ADN plasmídico | |
293fectin™ | |
Sí |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Reactivo de transfección 293fectin™