Learn More
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.76€ - 213.06€
CAS 917-92-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.13
Número MDL MFCD00008852
Clave InChI PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
PubChem CID 13512
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbut-1-ino
SMILES CC(C)(C)C#C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10144850
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
223440050
5 mL Frasco de vidrio
71.76€
5 ml
10341274
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
223440250
25 mL Frasco de vidrio
213.06€
25 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
917-92-0
82.13
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
13512
CC(C)(C)C#C
C6H10
MFCD00008852
3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
3,3-dimetilbut-1-ino
Especificaciones
3, 3-Dimethyl-1-butyne
97.5
-78.0°C
0.6600g/mL
−034°C
97.5% min. (GC)
(CH3)3CC≡CH
MFCD00008852
0.66
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
CC(C)(C)C#C
82.13
82.13
Líquido
917-92-0
100.0
Incolora
33.0°C to 38.0°C
Auténtico
C6H10
1.3730 to 1.3750
01, 256
3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimetilbut-1-ino
13512
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor extremadamente inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 213-035-3
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.