Learn More
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10341274
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341274
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10341274
Marca: Thermo Scientific Acros 223440250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-92-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.13
Número MDL MFCD00008852
Clave InChI PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyieneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 13512
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbut-1-ino
SMILES CC(C)(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethyl-1-butyne
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -78.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 33.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −034°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC≡CH
Índice de refracción 1.3730 to 1.3750
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 256
Gravedad específica 0.66
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466643 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number223440250,223440050
Número de loteA0441479 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number223440250,223440050
Número de loteA0457174 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number223440250,223440050
Número de loteA0399249 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number223440250,223440050
Número de loteA0409989 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number223440250,223440050
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >