Learn More
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11417886
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417886
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11417886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14013.14
Solicitar formato a granel o personalizado
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,3-dimetil-1-butino se utiliza como intermedio farmacéutico activo para la terbinafina. También se utiliza en la preparación de 2,2,7,7-tetrametil-octa-3,5-dieno. Además, se utiliza en la síntesis de los isómeros eritro y treo de B-(3,3-dimetil-1,2-dideuterio-1-butill)-9-BBN por secuencia de hidroboración-deuteronólisis-hidroboración.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, benceno y tolueno. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-92-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.146
Número MDL MFCD00008852
Clave InChI PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13512
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbut-1-ino
SMILES CC(C)(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethyl-1-butyne
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.671
Punto de ebullición 37°C to 38°C
Temperatura de inflamación <−34°C (−29°F)
Olor Recognizable
Fórmula lineal (CH3)3CC≡CH
Índice de refracción 1.3745
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697100
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
Información de solubilidad Miscible with chloroform,benzene and toluene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteI10Z018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Número de loteP12K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Número de loteX29H043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Número de lote61700312 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Número de lote10132539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,3-Dimethylbutyne
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,3-Dimetil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >