Learn More
3-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Título del producto
3-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido