Learn More
3-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10331735
3-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331735
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Código de producto. 10331735
Marca: Thermo Scientific Maybridge SP01479DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306936-57-2
Fórmula molecular C10H7FN2O
Peso molecular (g/mol) 190.177
Número MDL MFCD01922131
Clave InChI CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-fluorophenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, acmc-1ajet, fluorophenylpyrazolecarbaldehyde, pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenylMostrar másMostrar menos
PubChem CID 605439
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.18
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
3-(4-Fluorofenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ >