Learn More
3-Amino-2-bromo-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.81€ - 301.00€
CAS | 126325-53-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7BrN2 |
Peso molecular (g/mol) | 187.04 |
Número MDL | MFCD16606103 |
Clave InChI | ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine |
PubChem CID | 14418044 |
Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metilpiridin-3-amina |
SMILES | CC1=NC=CC(Br)=C1N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15491439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64301.MD |
250 mg | |||||||
15471439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64301.03 |
1 g |
78.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15481439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64301.06 |
5 g |
301.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEs una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el sector de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
126325-53-9 | |
187.04 | |
ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N | |
14418044 | |
CC1=NC=CC(Br)=C1N |
C6H7BrN2 | |
MFCD16606103 | |
3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine | |
4-bromo-2-metilpiridin-3-amina |
Especificaciones
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine | |
Blanco | |
MFCD16606103 | |
4243986 | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=NC=CC(Br)=C1N | |
187.04 | |
187.04 | |
Sólido |
126325-53-9 | |
C6H7BrN2 | |
UN2811 | |
3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine | |
ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-metilpiridin-3-amina | |
14418044 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
RUO – Research Use Only