Learn More
3-Amino-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15415287
3-Amino-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415287
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 15415287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32550.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78790-79-1
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.13
Número MDL MFCD04035596
Clave InChI PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6tMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10678219
Nombre IUPAC 3-aminopyridine-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-cyanopyridine
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10158557 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number
Número de lote10166872 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10158551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
3-Amino-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific™ >