Learn More
3-Amino-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
57.59€ - 131.00€
CAS | 78790-79-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5N3 |
Peso molecular (g/mol) | 119.13 |
Número MDL | MFCD04035596 |
Clave InChI | PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6tMostrar más |
PubChem CID | 10678219 |
Nombre IUPAC | 3-aminopyridine-4-carbonitrile |
SMILES | NC1=C(C=CN=C1)C#N |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
78790-79-1 | |
119.13 | |
PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N | |
10678219 | |
NC1=C(C=CN=C1)C#N |
C6H5N3 | |
MFCD04035596 | |
3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6tMostrar más | |
3-aminopyridine-4-carbonitrile |
Especificaciones
3-Amino-4-cyanopyridine | |
135°C to 138°C | |
MFCD04035596 | |
3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t | |
NC1=C(C=CN=C1)C#N | |
119.13 | |
119.13 |
78790-79-1 | |
C6H5N3 | |
UN3439 | |
PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminopyridine-4-carbonitrile | |
10678219 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H319
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, SÓLIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes