Learn More
3-Aminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11410733
3-Aminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410733
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11410733
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13216.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Aminopyrodine is also used as an intermediate for agrochemicals, pharmaceuticals and colorants. These are involved in photosensitizer chemistry, luminescent materials, metal complex chemistry and liquid crystal. Aminopyridine is used as a monomer for polymerization. It is also used in the Production of cationic dyes and Apa amoxicillin sodium raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-aminopirodina también se utiliza como intermediario para productos agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes. Estos están involucrados en la química del fotosensibilizador, los materiales luminiscentes, la química del complejo metálico y el cristal líquido. La aminopiridina se utiliza como monómero para la polimerización. También se utiliza en la producción de tintes catiónicos y materias primas de sodio de ampicilina APA.
Solubilidad
Es soluble en agua, así como soluble en alcohol y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en condiciones normales y estables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-08-8
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006400
Clave InChI CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10009
Nombre IUPAC piridin-3amina
SMILES NC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine
Punto de fusión 58°C to 63°C
pH 10
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 1000 g
Número UN UN2671
Beilstein 105692
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,473
Información de solubilidad It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10221451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/12/2023 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Número de lote10242577 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2022 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Número de lote10238250 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Número de lote10166818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
Número de lote10216994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13216.30,A13216.18,A13216.0B
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Aminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >